Merck
273120
Sigma-Aldrich
(1S,E)-(−)-Camphorquinone 3-oxime
99%
Sinónimos:
anti-(1S)-(−)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D −200°, c = 1 in ethanol
mp
154-156 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=N\O
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7+/t6-,10+/m0/s1
Clave InChI
YRNPDSREMSMKIY-MTPPGBDRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)