272795
N-Benzylideneaniline
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
52-54 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
Clave InChI
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1265-1300 (2018-04-22)
Plant hormones are small molecules that play versatile roles in regulating plant growth, development, and responses to the environment. Classic methodologies, including genetics, analytic chemistry, biochemistry, and molecular biology, have contributed to the progress in plant hormone studies. In addition