Merck
271330
Sigma-Aldrich
2-Allyl-2-methyl-1,3-cyclopentanedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
61-62 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ketone
cadena SMILES
CC1(CC=C)C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-6-9(2)7(10)4-5-8(9)11/h3H,1,4-6H2,2H3
Clave InChI
MCOMBKZMVPQQKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Allyl-2-methyl-1,3-cyclopentanedione was used in the synthesis of copolymers containing pendant substituted 5-membered rings as side groups by undergoing copolymerization with ethylene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dong Z and Ye Z.
Polym. Chem., 3(2), 286-301 (2012)