Merck
270180
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Sinónimos:
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Seleccione un Tamaño
25 MG
167,00 €
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
167,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
171.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
bp
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Clave InChI
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful spin label for studying biological systems.
Used to study molecular diffusion into horse spleen ferritin and has been shown to be an effective nonthiol radioprotector.
Used in pharmacological studies of myeloperoxidase-mediated hypochlorous acid production inhibition
Reactant involved in:
  • Reduction reactions with nitroxides
  • Synthesis of adenosine methycarboxamides for use as cardioprotectants
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
X Yang et al.
Biophysical journal, 78(4), 2049-2059 (2000-03-29)
The detailed kinetics of permeation and effusion of small nitroxide spin probe radicals with the protein shells of horse spleen ferritin (HoSF) and human H-chain ferritin (HuHF) and a 3-fold channel variant D131H+E134H of HuHF were studied by electron paramagnetic