Merck
269980
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.601 (lit.)
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13H
Clave InChI
HBUCPZGYBSEEHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The thermodynamic properties of 3-phenoxyphenol was studied using a combination of effusion and calorimetric techniques and also by high-level ab initio molecular orbital calculations. The standard molar enthalpy of formation of 3-phenoxyphenol was determined using Calvet microcalorimetry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 3754-3764 (2011-04-14)
Thermodynamic properties of 3- and 4-phenoxyphenol have been determined by using a combination of calorimetric and effusion techniques as well as by high-level ab initio molecular orbital calculations. The standard (p° = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation in the