Merck
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4528 (lit.)
bp
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)