269565
1,4-Butanediol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8
98 atom % D
Sinónimos:
Butane-d8-diol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4427 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
1.108 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
WERYXYBDKMZEQL-SVYQBANQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
134.00 °C - closed cup