Merck
269417
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
164.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 269417, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
51-52 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Nitrophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)