269409
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup