268836
Perfluorotetracosane
About This Item
Productos recomendados
mp
188-190 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24F50/c25-1(26,3(29,30)5(33,34)7(37,38)9(41,42)11(45,46)13(49,50)15(53,54)17(57,58)19(61,62)21(65,66)23(69,70)71)2(27,28)4(31,32)6(35,36)8(39,40)10(43,44)12(47,48)14(51,52)16(55,56)18(59,60)20(63,64)22(67,68)24(72,73)74
Clave InChI
AXFFGMPNSZVEDX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable