Merck
268194
Sigma-Aldrich
3-Decanone
98%
Sinónimos:
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1748021
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)