Merck
264539
Sigma-Aldrich
2-Hydroxydibenzofuran
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
98%
mp
133-135 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable