Merck
264261
Sigma-Aldrich
2′,5′-Difluoroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4882 (lit.)
densidad
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′,5′-Difluoroacetophenone has been used in the preparation of 2,5-difluorostyrene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2, 3-Difluorostyrene and 2-Chloro-5-fluorostyrene. The Preparation of Aromatic Fluorine Compounds.
BERGMANN ED and Berkovic S.
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 919-923 (1961)