Merck
264156
Sigma-Aldrich
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
99%
Sinónimos:
1-Chloro-BPEA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H17Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
412.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
mp
203-205 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1cccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c12
InChI
1S/C30H17Cl/c31-29-17-9-16-27-26(20-18-22-10-3-1-4-11-22)24-14-7-8-15-25(24)28(30(27)29)21-19-23-12-5-2-6-13-23/h1-17H
Clave InChI
IMMCAKJISYGPDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jinhua Gan et al.
BioMed research international, 2020, 4510628-4510628 (2020-05-19)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the hallmark complications of diabetes and a leading cause of vision loss in adults. Retinal pericyte death seems to be a prominent feature in the onset of DR. Pyroptosis is an inflammatory form of
P J Nicholls et al.
eNeuro, 9(5) (2023-01-14)
The protease caspase-3 is a key mediator of apoptotic programmed cell death. But weak or transient caspase activity can contribute to neuronal differentiation, axonal pathfinding, and synaptic long-term depression. Despite the importance of sublethal, or nonapoptotic, caspase activity in neurodevelopment