263311
Tellurium
ingot, 99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
ingot
resistividad
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
densidad
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Clave InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?