262986
Ytterbium
chips, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace rare earth metals basis
Formulario
chips
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
resistividad
28 μΩ-cm, 20°C
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
densidad
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.