Merck
26253
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15ClSi
Número de CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
1732625
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0%
índice de refracción
n20/D 1.431
bp
151 °C (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(3-Chloropropyl)trimethylsilane has been used in the preparation of:
  • 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions[1]
  • 5-trimethylsilyl pentanol[2]
  • N-(tri-methylsilylalkyl)diamines[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New deoxynojirimycin derivatives as potent inhibitors of intestinal a-glucohydrolases.
Lesur B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(3), 355-360 (1997)
Silyl Modification of Biologically Active Compounds. 10. Lipid Type Organosilicon Derivatives of 8-Hydroxyquinoline and N-(2-Hydroxyethyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro (sila, iso) quinolines.
Segal I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(5), 613-624 (2005)
Organosilicon Compounds. Part V. Synthesis of N-(trimethylsilylalkyl) diamines and N-(trimethylsilylalkyl)-N'-(2-mercaptoethyl) diamines.
Thames SF and Edwards LH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2339-2342 (1968)