Merck
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
540.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
192-193 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
Clave InChI
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)