Merck
261467
Sigma-Aldrich
4-Sulfo-1,8-naphthalic anhydride potassium salt
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H5KO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
316.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O6S.K/c13-11-7-3-1-2-6-9(19(15,16)17)5-4-8(10(6)7)12(14)18-11;/h1-5H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
WOHXJVJXAWXEQP-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)