Merck
259314
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.46
Beilstein:
1635505
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.595 (lit.)
bp
74-75 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromobenzoyl chloride was used in the synthesis of 2-(3-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole[1] and (4-benzhydryl-1,4-diazepan-1-yl)(3-bromophenyl)methanone[2].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antiproliferative activity of novel homopiperazine derivatives in leukemia cells.
Teimoori S, et al.
Chemistry & Biology Interface, 1(1), 59-67 (2011)
Synthesis of DNA Oligomers Containing Modified Uracil Possessing Electron-Accepting Benzophenone Chromophore.
Kazuhiko Nakatani et al.
The Journal of organic chemistry, 64(18), 6901-6904 (2001-10-25)