259063
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
(Carbomethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, NSC 136109
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
cadena SMILES
[Br-].COC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2P.BrH/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- GSK-3 inhibitors using theWittig reaction
- Substituted furanones for antifungal and cytostatic activities
- Photochromic dithienylethene derivatives
- Gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols
- Highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization
Reactant for:
- Asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates
- Studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?