Merck
258709
Sigma-Aldrich
4-Methoxythioanisole
97%
Sinónimos:
1-Methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 258709, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5795 (lit.)
bp
99 °C/4 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methoxythioanisole has been used in preparation of 1-methoxy-4-(methylsulfinyl)benzene[1].
Otras notas
Contains 4-chloroanisole
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iron-catalyzed selective oxidation of sulfides to sulfoxides with the polyethylene glycol/O2 system.
Li B, et al.
Green Chemistry, 14(1), 130-135 (2012)
U Pérez et al.
Biochemistry, 29(11), 2757-2763 (1990-03-20)
Transient-state reactions of horseradish peroxidase compounds I and II with 1-methoxy-4-(methylthio)benzene (a para-substituted thioanisole) were studied over the pH range from 3.4 to 10.5. The pH-jump technique was applied to the compound II reactions at pH values below 8.6. The