Merck
257842
Sigma-Aldrich
Perfluorodecyl iodide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)9I
Número de CAS:
Peso molecular:
645.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
bp
195-200 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Clave InChI
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Perfluorodecyl iodide has been used in preparation of:
  • 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
  • 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Ishihara K, et al.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Ryu I, et al.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)