Merck
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium iodide
98%
Sinónimos:
3,4-Dimethyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12INOS
Número de CAS:
Peso molecular:
285.15
Beilstein:
3740014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)