257206
Triisobutylaluminum
Sinónimos:
Aluminumtriisobutanide, TIBA
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4494 (lit.)
bp
86 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
Clave InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Información legal
Opcional
adaptador de entrada de la membrana de goma
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.