Merck
254452
Sigma-Aldrich
Chlorotripropylsilane
98%
Sinónimos:
Tripropylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
192.80
Beilstein:
1737489
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)