253707
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6443 (lit.)
bp
264-266 °C (lit.)
densidad
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)9-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?