25205
Chloromethyl phenyl sulfoxide
≥97.0%
About This Item
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
bp
109-111 °C/0.01 mmHg
mp
33-35 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClCS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClOS/c8-6-10(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
WCUSVVDFUIMPKY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?