250708
2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
Sinónimos:
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
densidad
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
BBXDMCQDLOCXRA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter