687448
1-Boc-4-bromopiperidine
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Bromo-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4905
bp
100-118 °C/0.5 mmHg
densidad
1.3403 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)CC1
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
KZBWIYHDNQHMET-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup