250538
Ethyl o-tolylacetate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)