250058
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H8Cl4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
470.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
composición
Dye content, 90%
λmáx.
496 nm
cadena SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)