249467
Propyl chloroformate
98%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.87 psi ( 20 °C)
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.404 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
solubilidad
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as derivatization reagent in quantification of dopamine, serotonin and norepinephrine in human urine by solid phase microextraction-gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- in the preparation of dipropyl 3,6-diphenyl-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine-1,2-dicarboxylate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?