Merck
249459
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoyl chloride
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.5394 (lit.)
bp
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)