Merck
24910
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-iodobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
238.45
Beilstein:
1905116
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6334 (lit.)
n20/D 1.635
bp
234-235 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
densidad
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Chloro-2-iodobenzene reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to yield 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
Aplicación
1-Chloro-2-iodobenzene has been used in the preparation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
A new boronic-acid based strategy to synthesize 4 (5)-(het) aryl-1H-imidazoles.
Primas N, et al.
Tetrahedron, 64(20), 4596-4601 (2008)
Pd catalyzed coupling of 1, 2-dibromoarenes and anilines: formation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines.
Wenderski T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6851-6853 (2004)
Reaction of 1, 2-dihalogen substituted arenes with lanthanum metal: a new generation method of benzyne.
Kawabata H, et al.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4911-4913 (2002)