Merck
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
83.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +31°, neat
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
Chiral building block
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)