Merck
247030
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2-chloropropionate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
1720589
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −26°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Aplicación
Chiral starting material.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)