Merck
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridanone
97%
Sinónimos:
1,3,4,10-Tetrahydro-9(2H)-acridinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
cadena SMILES
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
Clave InChI
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)