245895
Methyl nonanoate
98%
Sinónimos:
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?