Merck
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
Sinónimos:
1,2-Diphenylvinylene carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Beilstein:
1114120
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
71-75 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)