245712
Triphenyltin chloride
95%
Sinónimos:
Chlorotriphenylstannane, Fentin chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
bp
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
mp
108 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
NJVOZLGKTAPUTQ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>302.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 150 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?