Merck
244880
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Sodium 44 wt. %, Potassium 56 wt. %
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
composición
Potassium, 56 wt. %
Sodium, 44 wt. %
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
cadena SMILES
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
Clave InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)