Merck
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
140.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC#CCCO
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup