243868
2-Octynoic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
148-149 °C/19 mmHg (lit.)
mp
2-5 °C (lit.)
densidad
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC#CC(O)=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)