242942
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
Sinónimos:
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Clave InChI
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable