Merck
241660
Sigma-Aldrich
1-Bromo-5-chloropentane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
185.49
Beilstein:
1732341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
210-212 °C (lit.)
densidad
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCCCBr
InChI
1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clave InChI
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromo-5-chloropentane was used in the synthesis of novel tetrathiafulvalenophanes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Crisscross-overlapped tetrathiafulvalenophanes.
Takimiya K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(28), 5045-5048 (1995)