241075
Allylamine
≥99%
Sinónimos:
2-Propen-1-ylamine, 3-Amino-1-propene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
4.09 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99%
formulario
liquid
lim. expl.
22 %
índice de refracción
n20/D 1.420 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidad
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Clave InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves