Merck
24045
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
Seleccione un Tamaño
5 ML
318,00 €
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
318,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.63
Beilstein:
4304948
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene[1].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Scott J Dalgarno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36)(36), 3803-3805 (2006-09-14)
Two lower rim halogenated pyrogallol[4]arenes have been synthesised and structurally characterised as either bi-layer or hexameric nano-capsule motifs depending upon chain length and functionalisation.