Merck
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
Sinónimos:
Polyoxyethylene (150) dinonylphenyl ether, Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mp
59-61 °C (lit.)
HLB
19
Información legal
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>500.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 260 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)