238457
1-Chlorononane
98%
Sinónimos:
Nonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
202-204 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Clave InChI
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?